N-(4-Chlorphenyl)phthalimid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
N-(4-Chlorphenyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(4-Chlorphenyl)phthalsäureimid
IP33.100
IP33.250
CHMPIP33.100EA
0
EUR
CHMPIP33.100
CHMPIP33.250
N-(4-Chlorphenyl)phthalimid
N-(4-Chlorphenyl)phthalimid
Formel:
C₁₄H₈ClNO₂ |
MDL:
MFCD00023048 CAS-Nummer: 7386-21-2 |