2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
JFD00869.1 JFD00869EA JFD00869EE
MAYBJFD00869.1EA 0 EUR
MAYBJFD00869.1 MAYBJFD00869EA MAYBJFD00869EE
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 281
Schmelzpunkt: 113
MDL: MFCD00008731
CAS-Nummer: 705-15-7
EINECS: 211-882-3