3-Chlor-1H-indazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3-Chlor-1H-indazol
JFD02345.250 JFD02345.1
CHMPJFD02345.250EA 0 EUR
CHMPJFD02345.250 MAYBJFD02345.1
3-Chlor-1H-indazol
3-Chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…148 °C
MDL: MFCD00067527
CAS-Nummer: 29110-74-5
EINECS: 249-444-9