Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3,5-Dihydroxybenzoesäuremethylester
JFD03436.250 JFD03436.1
CHMPJFD03436.250EA 0 EUR
CHMPJFD03436.250 MAYBJFD03436.1
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168…170 °C
MDL: MFCD00002289
CAS-Nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2