3-Chlorbenzoylacetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-(3-Chlorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril, 3-(3-Chlorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
KM01406DA KM01406EA
MAYBKM01406DAEA 0 EUR
MAYBKM01406DA MAYBKM01406EA
3-Chlorbenzoylacetonitril
3-Chlorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179,61 g/mol
MDL: MFCD00067891
CAS-Nummer: 21667-62-9