2-Acetyl-5-bromthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(5-Brom-2-thienyl)-1-ethanon
KM02339.1
KM02339.50
MAYBKM02339.1EA
0
EUR
MAYBKM02339.1
MAYBKM02339.50
2-Acetyl-5-bromthiophen
2-Acetyl-5-bromthiophen
Formel:
C₆H₅BrOS Molecular Weight: 205.08 g/mol Siedepunkt: 253 Schmelzpunkt: 92…93 °C |
MDL:
MFCD00014528 CAS-Nummer: 5370-25-2 EINECS: 226-363-7 |