α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Chlor-2-fluorbenzylbromid
KM10077DA
KM10077EA
MAYBKM10077DAEA
0
EUR
MAYBKM10077DA
MAYBKM10077EA
α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol
α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol
Formel:
C₇H₅BrClF Molecular Weight: 223,47 g/mol |
MDL:
MFCD00831105 CAS-Nummer: 71916-82-0 UN: 3265 ADR: 8,II |