4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Apocynin, Acetovanillon
NRB05256.250 NRB05256.1
CHMPNRB05256.250EA 0 EUR
CHMPNRB05256.250 MAYBNRB05256.1
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 115
MDL: MFCD00008747
CAS-Nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746