4-Amino-3,5-diiodbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
RDP00021.1 RDP00021.10 RDP00021.50
MAYBRDP00021.1EA 0 EUR
MAYBRDP00021.1 MAYBRDP00021.10 MAYBRDP00021.50
4-Amino-3,5-diiodbenzoesäure
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid
Formel: C₇H₅I₂NO₂
Molecular Weight: 388,93 g/mol
MDL: MFCD00007684
CAS-Nummer: 2122-61-4
EINECS: 218-331-6