4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
RF03240.1 RF03240.10 RF03240.50
MAYBRF03240.1EA 0 EUR
MAYBRF03240.1 MAYBRF03240.10 MAYBRF03240.50
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0