3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: m-(Trifluormethyl)acetophenon, 3-Acetylbenzotrifluorid, 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
RF03426.1 RF03426.10 RF03426.50
MAYBRF03426.1EA 0 EUR
MAYBRF03426.1 MAYBRF03426.10 MAYBRF03426.50
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000391
CAS-Nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4