2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamin, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amin
RJC01263.250 RJC01263.1
CHMPRJC01263.250EA 0 EUR
CHMPRJC01263.250 MAYBRJC01263.1
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₉N₃
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Schmelzpunkt: 152…155 °C
MDL: MFCD00006102
CAS-Nummer: 767-15-7
EINECS: 212-181-5