2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
RJC03747.250
RJC03747.1
CHMPRJC03747.250EA
0
EUR
CHMPRJC03747.250
MAYBRJC03747.1
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166.18 g/mol |
MDL:
MFCD00008732 CAS-Nummer: 703-23-1 EINECS: 211-872-9 |