2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
RJC04015.250
RJC04015.1
CHMPRJC04015.250EA
0
EUR
CHMPRJC04015.250
MAYBRJC04015.1
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168.19 g/mol Siedepunkt: 317 Schmelzpunkt: 34…35 °C |
MDL:
MFCD00004614 CAS-Nummer: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |