1-(2,6-Diethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
S02116.1
S02116.10
S02116.50
MAYBS02116.1EA
0
EUR
MAYBS02116.1
MAYBS02116.10
MAYBS02116.50
1-(2,6-Diethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Diethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃(CH₂CH₃)₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 208,33 g/mol Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 196 °C |
MDL:
MFCD00041166 CAS-Nummer: 25343-30-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |