1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(3,4-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 3,4-Dichlorphenylthioharnstoff
S12174.1 S12174.50
MAYBS12174.1EA 0 EUR
MAYBS12174.1 MAYBS12174.50
1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221.11 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 220
MDL: MFCD00004935
CAS-Nummer: 19250-09-0
EINECS: 242-919-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III