α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Cyanbenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)benzonitril, p-(Trifluormethyl)benzonitril, 4-(Trifluormethyl)benzoesäurenitril
SB00652.1 SB00652.10 SB00652.50
MAYBSB00652.1EA 0 EUR
MAYBSB00652.1 MAYBSB00652.10 MAYBSB00652.50
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 183…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,2784 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00001826
CAS-Nummer: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III