α,3,4-Trichlortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chlormethyl)-3,4-dichlorbenzol, 3,4-Dichlorbenzylchlorid, 1,2-Dichlor-4-(chlormethyl)benzol
SB00678.1 SB00678.10 SB00678.50
MAYBSB00678.1EA 0 EUR
MAYBSB00678.1 MAYBSB00678.10 MAYBSB00678.50
α,3,4-Trichlortoluol
α,3,4-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Molecular Weight: 195,47 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37,5 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000906
CAS-Nummer: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8,II