2-Isopropoxyphenol
Lieferant: CHEMPUR
SB00770.250 SB00770.1
CHMPSB00770.250EA 0 EUR
CHMPSB00770.250 MAYBSB00770.1
2-Isopropoxyphenol
2-Isopropoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 63…66 °C (0,15 mmHg)
Schmelzpunkt: 206…207 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002184
CAS-Nummer: 4812-20-8
EINECS: 225-379-1