Ethylcyanacetat

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Cyanessigsäureethylester

SB00844.250 SB00844.1
CHMPSB00844.250EA 0 EUR
CHMPSB00844.250 MAYBSB00844.1
Ethylcyanacetat
Ethylcyanacetat
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113.12 g/mol
Siedepunkt: 209
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.063 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104
MDL: MFCD00001940
CAS-Nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR