6-Nitroveratrumaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyd
SB00938.1 SB00938.10 SB00938.50
MAYBSB00938.1EA 0 EUR
MAYBSB00938.1 MAYBSB00938.10 MAYBSB00938.50
6-Nitroveratrumaldehyd
6-Nitroveratrumaldehyd
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211,17 g/mol
Schmelzpunkt: 134…135 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007134
CAS-Nummer: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1