1-Amino-2-methylbutan
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methylbutylamin
SB01376DA SB01376EA SB01376.50
MAYBSB01376DAEA 0 EUR
MAYBSB01376DA MAYBSB01376EA MAYBSB01376.50
1-Amino-2-methylbutan
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,755 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00008147
CAS-Nummer: 96-15-1
EINECS: 202-483-5