1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on
SB01386.1 SB01386.10 SB01386EE
MAYBSB01386.1EA 0 EUR
MAYBSB01386.1 MAYBSB01386.10 MAYBSB01386EE
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114.15 g/mol
Siedepunkt: 225,5
Schmelzpunkt: 8
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93
MDL: MFCD00003188
CAS-Nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03275
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable