4-(Benzyloxy)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Monobenzon, Hydrochinonmonobenzylether, 4-Hydroxyphenylbenzylether
SB01455.1 SB01455.10 SB01455.50
MAYBSB01455.1EA 0 EUR
MAYBSB01455.1 MAYBSB01455.10 MAYBSB01455.50
4-(Benzyloxy)phenol
4-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117,9…121.5 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002333
CAS-Nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331