Ethylpropiolat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Propinsäureethylester, Ethylacetylencarboxylat, Propiolsäureethylester, 2-Propinsäureethylester, Acetylencarbonsäureethylester

SB01463.1 SB01463.50
MAYBSB01463.1EA 0 EUR
MAYBSB01463.1 MAYBSB01463.50
Ethylpropiolat
Ethylpropiolat
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,9788 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00009184
CAS-Nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR