3-Fluorbrenzcatechin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Fluorbenzol-1,2-diol
SB01505.0010
SB01505.1
SB01505.10
MAYBSB01505.0010EA
0
EUR
MAYBSB01505.0010
MAYBSB01505.1
MAYBSB01505.10
3-Fluorbrenzcatechin
3-Fluorbrenzcatechin
Formel:
C₆H₅FO₂ Molecular Weight: 128.1 g/mol Siedepunkt: 218 Schmelzpunkt: 71 Dichte: 1.514 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00042582 CAS-Nummer: 363-52-0 |