4-Isopropylphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01635DA
SB01635EA
SB01635.50
MAYBSB01635DAEA
0
EUR
MAYBSB01635DA
MAYBSB01635EA
MAYBSB01635.50
4-Isopropylphenylisothiocyanat
4-Isopropylphenylisothiocyanat
Formel:
C₁₀H₁₁NS Molecular Weight: 177,27 g/mol Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa) Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00022060 CAS-Nummer: 89007-45-4 |