4-Ethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, 4-Ethoxyphenylisothiocyanate
SB01663.1
SB01663EA
SB01663.50
MAYBSB01663.1EA
0
EUR
MAYBSB01663.1
MAYBSB01663EA
MAYBSB01663.50
4-Ethoxyphenylisothiocyanat
4-Ethoxyphenylisothiocyanat
Formel:
C₉H₉NOS Molecular Weight: 179.24 g/mol Siedepunkt: 146 °C (19 mmHg) Schmelzpunkt: 75…76 °C |
MDL:
MFCD00041096 CAS-Nummer: 3460-49-9 EINECS: 222-410-0 UN: 2923 ADR: 8 III |