4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
SB01726.1 SB01726.10
MAYBSB01726.1EA 0 EUR
MAYBSB01726.1 MAYBSB01726.10
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180,1 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00043875
CAS-Nummer: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8,II