4-Methyl-2-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01776.1 SB01776.10
MAYBSB01776.1EA 0 EUR
MAYBSB01776.1 MAYBSB01776.10
4-Methyl-2-nitrophenylisothiocyanat
4-Methyl-2-nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆N₂O₂S
Molecular Weight: 194,21 g/mol
Schmelzpunkt: 67 °C
MDL: MFCD00041248
CAS-Nummer: 17614-74-3
UN: 2923
ADR: 8,III