Methylpropiolat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat
SB01817.1 SB01817EA SB01817.50
MAYBSB01817.1EA 0 EUR
MAYBSB01817.1 MAYBSB01817EA MAYBSB01817.50
Methylpropiolat
Methylpropiolat
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,196 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3,II