1-Amino-2-ethylbutan
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Ethylbutylamin
SB01831.1
SB01831.10
SB01831.50
MAYBSB01831.1EA
0
EUR
MAYBSB01831.1
MAYBSB01831.10
MAYBSB01831.50
1-Amino-2-ethylbutan
1-Amino-2-ethylbutane
Formel:
C₆H₁₅N Molecular Weight: 101,19 g/mol |
MDL:
MFCD00040755 CAS-Nummer: 617-79-8 EINECS: 210-530-6 UN: 3286 ADR: 3,II |