4-Chlor-3-nitrophenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01901.1
SB01901.10
SB01901.50
MAYBSB01901.1EA
0
EUR
MAYBSB01901.1
MAYBSB01901.10
MAYBSB01901.50
4-Chlor-3-nitrophenylisocyanat
4-Chlor-3-nitrophenylisocyanat
Formel:
C₇H₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 198,57 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C |
MDL:
MFCD00037062 CAS-Nummer: 40397-96-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |