3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
SB01907.250
SB01907.1
CHMPSB01907.250EA
0
EUR
CHMPSB01907.250
MAYBSB01907.1
3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat
3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat
Formel:
C₇H₃ClFNO Molecular Weight: 171,56 g/mol Siedepunkt: 108…112 °C (1013 hPa) Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00037037 CAS-Nummer: 50529-33-4 |