ω-Brom-3-chloracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Brom-3'-chloracetophenon, 3-Chlorphenacylbromid, α-Brom-3-chloracetophenon, Brommethyl-m-chlorphenylketon
SP00224
SP00224.0010
MAYBSP00224EA
0
EUR
MAYBSP00224
MAYBSP00224.0010
ω-Brom-3-chloracetophenon
ω-Brom-3-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Molecular Weight: 233,49 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00792669 CAS-Nummer: 41011-01-2 |