α,3,5-Trichlortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,3-Dichlor-5-(chlormethyl)benzol, 3,5-Dichlorbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-3,5-dichlorbenzol
SPB00444DA
SPB00444EA
MAYBSPB00444DAEA
0
EUR
MAYBSPB00444DA
MAYBSPB00444EA
α,3,5-Trichlortoluol
α,3,5-Trichlortoluol
Formel:
C₇H₅Cl₃ Molecular Weight: 195,47 g/mol |
MDL:
MFCD00060278 CAS-Nummer: 3290-06-0 |