2-Brom-5-nitrothiazol
Lieferant: CHEMPUR
SPB01620.1
SPB01620.10
SPB01620.50
CHMPSPB01620.1EA
0
EUR
CHMPSPB01620.1
CHMPSPB01620.10
CHMPSPB01620.50
2-Brom-5-nitrothiazol
2-Bromo-5-nitrothiazole
Formel:
C₃HBrN₂O₂S Molecular Weight: 209.02 g/mol Schmelzpunkt: 93 Dichte: 2.295 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005317 CAS-Nummer: 3034-48-8 EINECS: 221-226-8 |