1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(4-Chlorphenyl)thioharnstoff, 4-Chlorphenylthioharnstoff
SPB03349DA SPB03349.10 SPB03349.50
MAYBSPB03349DAEA 0 EUR
MAYBSPB03349DA MAYBSPB03349.10 MAYBSPB03349.50
1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 186.66 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 201…201.5 °C
MDL: MFCD00022168
CAS-Nummer: 3696-23-9
EINECS: 223-022-4
UN: 2811
ADR: 6.1 II