6-Chlornicotinonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril
SPB04745.0003
SPB04745.250
SPB04745.1
MAYBSPB04745.0003EA
0
EUR
MAYBSPB04745.0003
MAYBSPB04745.250
MAYBSPB04745.1
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138,56 g/mol |
MDL:
MFCD00084941 CAS-Nummer: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |