2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
SPB05581.1 SPB05581.10 SPB05581.50
MAYBSPB05581.1EA 0 EUR
MAYBSPB05581.1 MAYBSPB05581.10 MAYBSPB05581.50
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
MDL: MFCD00153203
CAS-Nummer: 175277-45-9