2-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-4-cyanpyridin, 2-Chlor-4-pyridincarbonitril, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäurenitril
SPB06434.1 SPB06434.50
MAYBSPB06434.1EA 0 EUR
MAYBSPB06434.1 MAYBSPB06434.50
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Molecular Weight: 138.56 g/mol
MDL: MFCD00174318
CAS-Nummer: 33252-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III