1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluorphenylthioharnstoff, N-(2-Fluorphenyl)thioharnstoff

SPB06700.1 SPB06700.10 SPB06700.50
MAYBSPB06700.1EA 0 EUR
MAYBSPB06700.1 MAYBSPB06700.10 MAYBSPB06700.50
1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 1,423 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041148
CAS-Nummer: 656-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR