3-Iod-o-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dimethyliodbenzol, 1,2-Dimethyl-3-iodbenzol, 2,3-Dimethyl-1-iodbenzol, 1-Iod-2,3-dimethylbenzol
TL00125.1 TL00125.10 TL00125.50
MAYBTL00125.1EA 0 EUR
MAYBTL00125.1 MAYBTL00125.10 MAYBTL00125.50
3-Iod-o-xylol
3-Iod-o-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 110…111 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041437
CAS-Nummer: 31599-60-7