3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
TL00148.1 TL00148.10
MAYBTL00148.1EA 0 EUR
MAYBTL00148.1 MAYBTL00148.10
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₇F₆N
Molecular Weight: 243.15 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…55 °C
MDL: MFCD00009909
CAS-Nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9