4-(Trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: CHEMPUR
TL00150.250
TL00150.1
CHMPTL00150.250EA
0
EUR
CHMPTL00150.250
MAYBTL00150.1
4-(Trifluormethyl)benzylamin
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₈F₃N Siedepunkt: 95…97 °C (1013 hPa) Dichte: 1,229 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010220 CAS-Nummer: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 |