α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäurenitril, o-(Trifluormethyl)benzonitril, 2-Cyanbenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)benzonitril
TL00228.1 TL00228.10 TL00228.50
MAYBTL00228.1EA 0 EUR
MAYBTL00228.1 MAYBTL00228.10 MAYBTL00228.50
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Molecular Weight: 171,12 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,2886 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001791
CAS-Nummer: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III