5-Fluor-o-toluonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00301.1 TL00301.10
MAYBTL00301.1EA 0 EUR
MAYBTL00301.1 MAYBTL00301.10
5-Fluor-o-toluonitril
5-Fluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 226
Schmelzpunkt: 42…46 °C
MDL: MFCD00042295
CAS-Nummer: 77532-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III