4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 4-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Methoxybenzolsulfochlorid
TL00513.1 TL00513.10 TL00513.50
MAYBTL00513.1EA 0 EUR
MAYBTL00513.1 MAYBTL00513.10 MAYBTL00513.50
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
Molecular Weight: 206.65 g/mol
Siedepunkt: 316
Schmelzpunkt: 40…42 °C
MDL: MFCD00007446
CAS-Nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8 II