1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylphenylthioharnstoff, 1-(4-Tolyl)thioharnstoff, N-(4-Methylphenyl)thioharnstoff, p-Tolylthioharnstoff
TL00563.1 TL00563.10 TL00563.50
MAYBTL00563.1EA 0 EUR
MAYBTL00563.1 MAYBTL00563.10 MAYBTL00563.50
1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 166,25 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 195…196 °C
MDL: MFCD00041190
CAS-Nummer: 622-52-6
EINECS: 210-740-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III