3,5-Dimethylisoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00573.1 TL00573EA TL00573.50
MAYBTL00573.1EA 0 EUR
MAYBTL00573.1 MAYBTL00573EA MAYBTL00573.50
3,5-Dimethylisoxazol
3,5-Dimethylisoxazole
Formel: C₅H₇NO
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003156
CAS-Nummer: 300-87-8
EINECS: 206-100-2